Learn More
Merck MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten
Artikelnummer. 10757274 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße
10757274 0,22 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10757274 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MSGVS2210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.95 €
    448.99 € / 10 Stück
    Sparen 38.96 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung. EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten sind innovative Platten und ideal für Bead-basierte Assays. Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
Zur Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen und im Radioisotopennachweis.
  • Standardisierte Maße und ausgerichtete, starre Seitenwände
    • Ermöglichen vollständige Kompatibilität mit automatischen und Robotergreifarmen, Staplern, Plattenwäschern, Strichcodeetiketten und Plattenlesegeräten
  • Das einzigartige zweiteilige Plattendesign verhindert Oberflächenkontakt mit den einzelnen “Tropfenleitern” der Wells, damit Überschneidung zwischen Wells vermieden wird
  • Verlängerte Umrandung und Vakuummehrfachschläuche
    • Ermöglicht einfaches, kontaminationsfreies Stapeln direkt mit den Sammelplatten
    • Schützt die darunterliegenden Wasserabzüge
    • Große Fläche für Strichcode-Etiketten
    • Verbessert die Vakuumabdichtung
  • Der herausnehmbare Wasserabzug ermöglicht den Zugang zur Membran bei ELISPOT-Assays, der Visualisierung ganzer Organismen und dem Nachweis von Radioisotopen
  • Die isolierten Wells und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern, dass Reagenzien von Well zu Well fließen können
  • Der undurchsichtige Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
  • Die hydrophile Durapore™ Membran mit niedriger Bindung ermöglicht die unspezifische Bindung von Antikörpern, Reagenzien und Proben
  • Entsprechen den ANSI™/SBS 2004-Spezifikationen für Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Membran Hydrophiles PVDF
Array 8 x 12
Porengröße 0,22 μm
Bindungsart Bindungsvermögen
Farbe Klar
Material Styrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 0,28 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezeptorbindungsassays für ganze Zellen und Zellfragmente, Protein-Kinase, Phosphatase-Präzipitationssassays, Bead, Harz-basierte Assays
Menge 10 St./Packung