Learn More
Merck Multi-Screen-HTS Vakuumfiltrationssystem
Für die Vakuumfiltration mit 96- und 384-Well MultiScreenHTS, MultiScreen™ Solvinert und Solvinert Deepwell Filterplatten
Marke:  Merck MSVMHTS00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.44310kg
Artikelnummer. 10106982
  • 3200.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Verteilersockel, Standardmanschette, Dichtungen und Dichtungseinsätze, Schläuche, Ventile, Druckmesser
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Deepwell- oder standardmäßige Empfängerplatten und die Verwendung mit manuellen oder automatisierten Protokollen; die ANSI/SBS-konforme Stellfläche ermöglicht eine einfache Integration von Roboter-Decks
  • Einfache Konfiguration sowohl für die Sammlung von Flow-to-Waste als auch von Analyten
  • DirectStack™ Technologie für Filtratsammlung ohne Crosstalks
  • Die Gerätebestandteile sind beständig gegen Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
MultiScreen Vakuumkammer