Learn More
Merck Hydrophile Nylon-Membranfilter
Zur Filterung wässriger oder organischer Lösungen
209.00 € - 307.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 40 psi |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | Nylon |
Porengröße | 0,2 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10340362
|
Merck
GNWP02500 |
25 mm |
209.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10196030
|
Merck
GNWP04700 |
47 mm |
307.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Filtration von wässrigen und organischen Lösungen
- Beständig gegenüber herkömmlichen HPLC-Lösungsmitteln
- Hydrophile Scheiben aus ungeladenem, nicht verstärkten Nylon 66 mit Porengrößen von 0.2 und 0.45 μm
- Keine Verunreinigung der Proben durch extrahierbare Substanzen
- Autoklavierbar oder sterilisierbar mit EtO
- Temperaturbeständigkeit: ≤135 °C (275 °F)
- Absorption: <0.002 Absorptionseinheiten oder 2 mV, nach 2 min Säulenvolumen
Anwendungsbereiche:
Klärfiltration von wässrigen oder organischen Lösungen vor einer HPLC-Analyse. Kompatibel mit allen gängigen HPLC-Lösungsmitteln.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
0,2 μm | |
15 (bei 690 mbar (10 psi)) | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophil |
40 psi | |
Nylon | |
Unsteril | |
Klärfiltration von wässrigen oder organischen Lösungen vor einer HPLC-Analyse. | |
100Pack | |
Filtermembranen |