Learn More
Merck Millipore Polypropylen-Vorfilter
Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln. EMD Millipore Vorfilter aus Polypropylen zeichnen sich durch eine große Schmutzaufnahmekapazität aus und eignen sich für allgemeine Vorfilterungsanwendungen sowie die Vorfilterung von Lösungsmitteln und entionisiertem Wasser und die Minderung der Keimbelastung.
Marke:  Merck Millipore AN0604700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10549212
  • 146.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab
11-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus 100 % reinen Polypropylenmedien
  • Weite, thermale Kompatibilität
  • Hohe Partikelretention, hohe Verschmutzungsauffangkapazität und geringer Druckabfall
  • Für die Filtration von organischen Lösungsmitteln entwickelt
  • Können nach ordnungsgemäßer Benetzung mit Alkohol auch für die Filtration von wässrigen Lösungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Unbedruckt
0.6 μm
Weniger Lösungsmittel, deionisiertes Wasser und Keimbelastung
Weiß
Hydrophob
90 °C
Entionisiertes Wasser
Polypropylen
4.7 cm
90 °C
Vorfilter
35 %
150μ m