Learn More
Merck Millipore Reinwasser-Vorratsreservoir
Lagern Sie mit einem Millipore Reinwasserreservoir gereinigtes Wasser ohne Qualitätseinbußen.
N.V.
Spezifikation
Material Polyethylen
Typ Behälter
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Choose a Pure Water Storage Reservoir to store purified water without compromising quality.
Hauptmerkmale
  • Weniger extrahierbare Stoffe und somit geringere Wasserkontamination dank Polyethylenkonstruktion
  • Geringe Kontaktfläche mit dem Wasser dank der zylindrischen Form
  • Die glatte Innenoberfläche verhindert die Bildung eines Biofilms
  • Die konische Unterseite ermöglicht ein vollständiges Entleeren und damit eine wirksame Reinigung und Desinfektion
  • Der hermetisch abgedichtete Deckel an der großen Reservoiröffnung verhindert, dass Luft in das Reservoir gelangt, und erleichtert die manuelle Desinfektion
Befüll- und Abgabefunktionen
  • Der Schwimmer mit Stabsensor löst eine automatische Reservoirnachfüllung aus
  • Wasser wird in den Boden des Reservoirs eingespeist, um die Absorption von CO2 zu verhindern
  • Zwei Bodenventile ermöglichen einen direkten Anschluss an Wasserpoliersysteme und Glasspüler
  • Wasserverteilung durch ein Ventil auf der Vorderseite des Reservoirs
Optionale Merkmale
  • Entlüftungsfilter (separat bestellbar) schützt vor Verunreinigungen aus der Luft
  • Die 30, 60 und 100 l-Behälter können an der Wand befestigt werden (TANK FIX 01 Wandbefestigung erforderlich)
  • Ein automatisches Desinfektionsmodul (A.S.M.) zur Verringerung der bakteriellen Belastung ist separat lieferbar
  • Die optionale Verteilerpumpe sorgt für eine kontinuierliche Druckwasserversorgung
  • Ein (separat bestellbarer) Sensor zur Wassererkennung erkennt Wasser auf den meisten Oberflächen wie Fußböden und Labortischen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Behälter