Learn More
Merck PVC Membranfilter, 5 μm
Für Luftüberwachungsanwendungen zur Analyse von Kieselgel-, Kohleschwarz- oder Quarzpartikeln
Marke: Merck PVC502500
594.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Polyvinylidenchlorid (PVC)-Membranen werden in Luftüberwachungsanwendungen gemäß ASTM, NIOSH und OSHA zur Analyse von Kieselgel, Kohlenstoffschwarz, Metallen, Quarzpartikeln und anderen Stoffen spezifiziert.- Die Filter bestehenaus reinem medizinischen PVC
- Für Luftüberwachungsanwendungen zur Analyse von Kieselgel, Kohlenstoffschwarz oder Quarzpartikeln
- Erhältlich in 5,0 µm-Filtern
Merkmale & Vorteile
- Hochwertiges medizinisches PVC-Polymer
- PVC ist nicht hygroskopisch, sodass Feuchtigkeit Ihre gravimetrische Analyse nicht beeinträchtigt
Anwendungen:
Luftüberwachung von Partikelkontaminanten einschließlich Silika, Metalle und Quarz
Spezifikation
Weiß | |
PVC | |
PVC5 | |
Luftüberwachungsanwendungen zur Analyse von Silika-, Ruß- oder Quarz-Partikeln und bestimmte gravimetrische Analyseanwendungen | |
Hydrophob | |
50 µm | |
25 mm |
Millipore™ Luftanalysemonitore | |
5 μm | |
2,9 ml/min x cm2 | |
2.0 l/min/cm2 | |
Glatt | |
Filtermembranen | |
2,5 cm |