Learn More
Merck Ersatzteile für Lösungsmittel-Dispenser
Ersatzteile für 25 mm-Lösungsmittelfilterspender
Marke:  Merck XX3002502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10069960
  • 143.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör XX6602501 Kolben und Neopren-Stopfen XX3002502 Filterhalter-Dichtung, PTFEXX3002510 Filterhalter-Stützsieb, Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Lösungmittelfiltrierender Dispenser
Dichtung für Filterhalter
2,5 cm
PTFE
0.98 in.