Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für 1225 Vielfach-Vakuumfiltrationsgerät
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX11000PP
200.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.Spezifikation
Autoklavierbar | |
Abgestupfter 1/4 Zoll-Schlauchanschluss / 1/4 Zoll NPTM | |
Glasfaserverstärktes PP |
Abgestufter Schlauchanschluss | |
Für 1225 Probenahmekammer | |
Kugelventil |