Learn More
Merck Silbermembranfilter, 0,45 μm
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
Marke: Merck AG4502550
859.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Silbermembranfilter, 0,45 μm, 25 mmSpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Reines Metallsilber | |
Unsteril | |
Für die Luftüberwachung von Kohlenstoffschwarz, Kohlenteerprodukten, Koksofenemissionen und Kieselgel; für die kristalline Kieselgelanalyse mittels Röntgendiffraktionsverfahren; für die Sammlung luftgetragener Kontaminanten; für Anwendungen mit aggressiven Flüssigkeiten und/oder hohen Temperaturen | |
50/Packung | |
Filtermembranen | |
25 mm |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
> 1,3 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
55 µm | |
Hydrophil | |
25 mm |