Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für HP In-Line-Filterhalter aus Edelstahl, 47 mm
Alle ansehen Merck ProdukteBeskrivning
Zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten bei 20 bis 700 bar Eingangsdruck
Anwendungsbereiche:
- In-Line Edelstahl-Filterhalter werden üblicherweise zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten bei Eingangsdrücken von 20 bis 700 bar eingesetzt.
- Der Differenzialdruck hängt von verwendeten Filtertyp ab.
- Alle Filterhalter sind autoklavierbar (erhältlich in 25 mm und 47 mm).
- Der Filterhalter XX4404700 ist mit einem Gegendruck-Stützsieb ausgestattet.
- Er kann mit einem Filter in Position autoklaviert werden, wenn PTFE-beschichtete Stützsiebe, XX4404702 und XX4404704, verwendet werden.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für den Filterhalter XX4404700.
- Der Filterhalter XX4504700 kann zum Schutz des Filters vor Gegendruck mit einem vorgelagerten Filterstützsieb XX4504704 ausgestattet sein.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 und XX45047RK sind Ersatzteile für den Filterhalter XX4504700.
- Ersatzteile für den 25-mm-Edelstahlfilterhalter sind als Set unter der Katalognummer XX45025RK erhältlich und beinhalten:
- (3) Sechskantschrauben aus Edelstahl
- (3) LCR-behandelte Buna-N O-Ringe (2-018)
- (1) Edelstahl-Trägersieb
- (1) Allen™ Schlüssel
Edelstahlfilter, † Je nach verwendetem Filtertyp.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 47 mm Hochdruck-Edelstahlfilterhalter |
| Material | Fluoroelastomer |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Äusserer O-Ring |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?