Learn More
Merck Zubehör aus Edelstahl
Zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit Einlassdrücken von 20 bis 700 bar
Marke:  Merck XX4504704
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10419532
  • 496.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Xx4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für den Filterhalter XX4404700
SS-Filter, Abhängig vom verwendeten Filtertyp.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Hochdruck-SS-Filterhalter, 47 mm
Unsteril
Filterstützsieb
Edelstahlabschirmung
47 mm