Learn More
Merck Zubehör aus Edelstahl
Zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit Einlassdrücken von 20 bis 700 bar
Marke: Merck XX4304701
169.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Xx4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für den Filterhalter XX4404700SS-Filter, † Abhängig vom verwendeten Filtertyp.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Hochdruck-SS-Filterhalter, 47 mm | |
Unsteril |
O-Ring | |
Silikon |