Learn More
Merck SteriCap PLUS
Für ultraschnelle, aseptische Sterilisation von 2 bis 10 l mittels Vakuumfiltration
Marke: Merck SCGPCAPRE
277.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.93600kg
Beschreibung
Der Stericap™ PLUS Universalflaschenaufsatz mit Millipore Express™ PLUS-Membran bietet eine schnelle Vakuumfiltration und geringe Proteinbindung, ohne dass in den meisten Fällen ein Vorfilter erforderlich ist. Er filtert schnell und ohne zu verstopfen auch zähflüssige Lösungen, wie sie für serumhaltige Medien typisch sind. Dieses nicht-zytotoxische, nicht-pyrogene Gerät kann zum Befüllen jeder vakuumtauglichen Flasche oder eines anderen Behälters mit einem inneren Halsdurchmesser von 20 bis 67 mm verwendet werden. Dies ermöglicht ein Maximum an Vielseitigkeit, Kapazität, Geschwindigkeit und Durchflusseffizienz, wenn Sie größere Volumina in Behälter mit unterschiedlich großen Öffnungen filtern müssen.
Merkmale & Vorteile
- Millipore Express™ PLUS-Membran für schnellste Flussraten und geringe Proteinbindung
- Passt in jede vakuumtaugliche Flasche mit einem Durchmesser von 20 bis 67 mm für maximale Flexibilität
- Hohe Volumenkapazität für größere und weniger häufige Vorbereitungsschritte
- Taste zur einfachen Flussregelung, so dass der Filter leicht von Flasche zu Flasche gewechselt werden kann, ohne dass das Vakuum jedes Mal abgeschaltet werden muss
- Frei von zytotoxischen und pyrogenen Verunreinigungen für robuste Zellkulturen und empfindliche Downstream-Anwendungen
Anwendungen: Sterilisation von wässrigen Lösungen, Medienvorbereitung, Puffervorbereitung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ja | |
Styrol, Polypropylen, Polyethylen | |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
10Pack | |
Universal-Flaschenaufsatz | |
45 °C | |
150 mL | |
7.6 cm | |
10 cm |
Schlauchanschluss | |
Express PLUS™ | |
PES | |
Steril | |
Zur Sterilisation von Gewebekulturmedien und Zusätzen, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA- und anderen wässrige Lösungen, zur Vermeidung von Verstopfungen des Luftfilters, Laborfiltration | |
Universal-Flaschenaufsatz | |
113 °F | |
Flaschenaufsatzfilter | |
2.99 Zoll | |
10 cm | |
7.3 cm |