Learn More
Merck Ersatzteile für aseptisches Sterifil™ 47 mm-Absaugfiltersystem
Wird für allgemeine Filtrationsanwendungen und die Filtration von Proben für die Analyse von Partikeln oder biologischen Verunreinigungen verwendet
Marke:  Merck XX1104702
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10019810
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
MilliporeSigma Stützsieb aus Polypropylen, zur Verwendung mit:Für Swinnex 47, Oberfläche:Stützsieb, 47 mm Durchmesser, Filter, Polypropylen, für Swinnex 47
Zur Verwendung mit Sterifil™ aseptischen Systemen
Bestellinformation
Sterifil-Halter und -Trichter (ohne Auffangkolben und Deckel) zur Verwendung mit standardmäßigen 1 l-Vakuumfilterkolben oder Mehrplatzverteilern separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Millipore Sterifil 47 mm aseptisches Vakuum-Filtersystem
Unsteril
47 mm
Grundhalter mit Stützsieb
Basis- und Stützsieb aus Polypropylen
Laborfilterhalter oder Zyklone