Learn More
EMD Millipore™ Steritop™ sterile Aufsatzfilter für Isolierflaschen
Großer Filter (Ø 7.3 cm) für eine schnellere Filtration und Sterilisation. EMD Millipore™ Steritop™ Sterile Aufsatzfilter für Isolierflaschen haben ein Gewinde und einer Porengröße von 0.22 µm. Geeignet für die Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Protein- und DNA-Lösungen oder Virussuspensionen.
Marke:  EMD Millipore™ SCGPT10RE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.68000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004500
  • 197.00 € / 12 Stück
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Getestet für Stammzellen 0.22 μm Porengröße
  • Graduierte Polystyroltrichter mit 150, 250, 500 und 1,000 ml Fassungsvermögen erhältlich
  • Gammasterilisiert, mit zurückgesetzten Trichtergewinden zum Erhalt der Sterilität
  • Passend für Glasflaschenhalsgrößen von 33 und 45 mm
  • Ohne Aufsatzflaschen
  • Millipore Express™ Plus Polyethersulfon-(PES)-Membran für schnellen Durchfluss und niedrige Proteinbindung (die 0.1 μm PES-Membran ist auch zur Entfernung von Mykoplasma einsetzbar)
  • Durapore™ Polyvinylidenfluorid-(PVDF)-Membran für niedrigste Proteinbindung
Spezifikation
Spezifikation
12.5 cm
0.22μ m
Klar mit blauem Adapter
7.3 cm
Express PLUS™
Sterilisation von Gewebekulturmedien und Zusätzen, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA- und anderen wässrige Lösungen
1000 ml-Trichter
PES
1000 ml
Ja
12 Packung
Polystyrol
Steritop GP-Filtereinheit
40 cm2
4.4 cm Flaschenhals
16.9 cm
45 mm-Gewinde
45 °C
Videos
Informationsmaterial
Technische Unterlagen