Learn More
Merck Swinnex™ Filterhalter
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
138.00 € - 743.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10588622
|
Merck
SX0002500 |
25 mm |
302.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10588432
|
Merck
SX0001300 |
13 mm |
138.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10702911
|
Merck
SX0004700 |
47 mm |
743.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
- 13, 25 und 47 mm große Halterungen
- Der Swinnex 47 lässt sich zur Filterung größerer Mengen mit Schläuchen an einen unter Druck stehenden Behälter oder eine automatische Füllvorrichtung anschließen
- 13 und 25 mm: Polypropylen mit Silikondichtung
- 47 mm: Polypropylen mit O-Ringen aus Silikon
- Sterilisation mit angebrachtem Filter
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Nicht steril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone |