Learn More
Merck Ultrafree™-CL Zentrifugen-Filter-Einsätze mit Durapore™ Membran
Schnelle, bequeme Probenvorbereitung; sehr geringe Aufholmengen (10 μl)
Marke: Merck UFC40GV25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Schnelle, bequeme Probenvorbereitung; sehr geringe Aufholmengen (10 μl)
Ultrafree™-MC (0,5 ml) und Ultrafree™-CL (2 ml) Zentrifugaleinheiten sind Einwegfilter zur Entfernung von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Einheiten sind in zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 μm) für eine schnelle Filtration und eine hohe reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Einsatz in Festwinkelrotoren für 1,5 ml-Röhrchen (-MC) und 15 ml-Röhrchen (-CL).•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 μm •Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich •Schnelle Filtration und hohe reproduzierbare Leistung •Einsatz in Festwinkelrotoren für Anwendungen in 1,5 ml-Röhrchen•Entfernung von Partikeln und Präzipitaten aus wässrigen und einigen lösungsmittelhaltigen Proben •Ideal für die Verwendung mit proteinhaltigen und nukleinsäurehaltigen LösungenSpezifikation
Gelb | |
Durapore | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
25 Packungen | |
2 ml | |
77 mm | |
16,3 mm |
Ja | |
0,22 μm | |
0.8 cm2 | |
5.000 x g | |
Zentrifugenfilter | |
3,03 in. | |
0,64 in. |