Learn More
MilliporeSigma™ Universal pH Indicator Papers, pH 1 to 14
Artikelnummer. 17820515
Change view
Click to view available options
Menge:
3 Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17820515 3 Rollen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17820515 Lieferant MilliporeSigma™ Lieferanten-Nr. 1109620003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Since they protect against external influences, pH indicator papers supplied in rolls are well suited for long-term storage
  • Hochwertiges Filterpapier, imprägniert mit Indikatorlösungen
  • M1102320001 sind Ersatzrollen für M1109620003
  • Farbskala: Graduiert in 1 pH-Einheiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH-Bereich 1 bis 14
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltanalytik und industrielle In-Prozess-Kontrollen, Kalibrierung und Prüfung der Produkte durch zertifizierte Pufferlösungen, schnelle pH-Bestimmung vor Ort
Graduierungen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Menge 3 Rollen
Lagerungsbedingungen 10 bis 25 °C
Typ Universal-pH-Indikatorpapier