Learn More
Merck Millipore Belüftungsfilter für Reinstwasserspeicher
Für EMD Millipore™ Reinwasserbehälter
Marke: Merck Millipore TANKMPK01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
For use with Pure Water Reservoirs
- Die Belüftungsfilter aus Polyethylen schützen aufbereitetes Wasser in Reinwasserbehältern bei Einsatz mit Elix™ oder RiOs™ Wasseraufbereitungssystemen vor eindringenden Mikroorganismen aus der Luft
Spezifikation
Polyethylen | |
Elix™ 3/5/10 System | |
Vent-Filter |