Learn More
Merck Millipore Belüftungsfilter für Reinstwasserspeicher
Für EMD Millipore™ Reinwasserbehälter
242.00 € - 359.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10224372
|
Merck Millipore
TANKMPK02 |
RiOs™ 5/8/16 System |
242.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10020272
|
Merck Millipore
TANKMPK01 |
Elix™ 3/5/10 System |
359.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
For use with Pure Water Reservoirs
- Die Belüftungsfilter aus Polyethylen schützen aufbereitetes Wasser in Reinwasserbehältern bei Einsatz mit Elix™ oder RiOs™ Wasseraufbereitungssystemen vor eindringenden Mikroorganismen aus der Luft
Spezifikation
Vent-Filter | |
Polyethylen |