Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
105.00 € - 1085.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10768051
|
Merck
XX2702512 |
2-Wege-Ventil, 1/8 Zoll NPTM |
555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10082143
|
Merck
XX6700010 |
O-Ringe für Zylinder |
325.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10203451
|
Merck
YT3009003 |
O-Ringe für Kolben, Wischerdichtung |
181.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10718441
|
Merck
YT3009002 |
Luer-Lock-Anschluss 1/8 Zoll NPTF |
193.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10430683
|
Merck
YT3009015 |
ZHE Tight Spritze, 50 ml |
1085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10079890
|
Merck
YY2209068 |
O-Ring, 2-235, 90 mm, Fluorelastomer |
300.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10508411
|
Merck
YY2209064 |
Stützsieb, 90 mm |
208.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10708251
|
Merck
YT3009013 |
Swagelok Buchse mit Schnellkupplung |
230.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10101451
|
Merck
YT3009001 |
Kolben mit O-Ringen, Wischerdichtung |
401.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10601872
|
Merck
YT3009016 |
Tedlar Beutel |
1065.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10602062
|
Merck
YT3009017 |
Tedlar Beuteladapter |
412.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10661672
|
Merck
XX6700024 |
Belüftungs-/Entlastungsventil |
429.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10718251
|
Merck
YT3009014 |
Swagelok Stecker mit Schnellkupplung |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril |