Learn More
Syngene™ Emissionsfilter
Der Syngene™ Emissionsfilter ist für die Verwendung in Filterrädern mit 7 Positionen der Syngene Gbox- und Gbox Mini-Systeme vorgesehen
1380.00 € - 1890.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | GBox und GBox Mini |
---|---|
Menge | 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterrad mit 7 Positionen, für Multiplex geeignet |
Produkttyp | Filter |
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14804811
|
Syngene™
FILTLY800-GXM |
800 nm |
1890.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14814811
|
Syngene™
FILT585-GX |
585 nm |
1380.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17142496
|
Syngene™
FILTLY700-GX |
700 nm |
1850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- For use with Gbox and Gbox Mini Systems 7 position filter wheel
Spezifikation
GBox und GBox Mini | |
1 | |
Filterrad mit 7 Positionen, für Multiplex geeignet | |
Filter |