missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EMP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18065631
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18065631 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18065631 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144812

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VWLVSNTVDA SVGLWKNCTN ISCSDSLSYA SEDA Antigen sequence identity: Mouse 62%; Rat 59%.

EMP1 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EMP1
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen EMP1
Gen-Zugriffsnummer P54849
Gen-Alias B4B; CL-20; Emp1; EMP-1; ENP1MR; Epithelial membrane protein 1; I-8-09; Protein B4B; TMP; tumor-associated membrane protein
Gensymbole EMP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 27-60.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2012
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Format Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.