Learn More
Empagliflozin Methyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30007369
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007369 50 mg 50 Milligramm
30003677 10 mg 10 Milligramm
30007072 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007369 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE52115550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2452301-09-4
Summenformel C25H29ClO8
Molekulargewicht (g/mol) 492.95
Synonym ((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-Chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl Acetate
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2
Specifications
Chemischer Name oder Material Empagliflozin Methyl Acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H29ClO8/c1-14(27)32-13-21-22(28)23(29)24(30)25(34-21)16-4-7-20(26)17(11-16)10-15-2-5-18(6-3-15)33-19-8-9-31-12-19/h2-7,11,19,21-25,28-30H,8-10,12-13H2,1H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25-/m0/s1
Formelmasse 492.1551
Reinheit (%) >95%