Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Nachfüllpack, Satz Leerkartons
Zum Auffüllen und Nachfüllen von Blisterpackungen
Marke: Gilson™ F171504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Enthält Spitzen des Modells DL10 (0.1 bis 20 μl), D200 (2 bis 200 μl), D1000 (100 bis 1000 μl)
70 % weniger Kunststoff
Um das Dreifache kleiner als eine normale Spitzenbox
Umweltfreundlich
Erhältlich in Sets von 2 Stück
Spezifikation
Nachfüllpack, leerer Karton | |
Autoclavable | |
Modell D1000 (100 bis 1000 μl) | |
Rectangular | |
Non-sterile | |
9.3 cm | |
7,56 in. |
6 x 96 | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Yes, Interlocking | |
Set von 2 | |
3,66 in. |