Learn More
Emtricitabine 6’-Disulfide, TRC
Artikelnummer. 30385876
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385876 5 mg -
30375936 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385876 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5250155MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2331211-44-8
Summenformel C16 H18 F2 N6 O4 S4
Molekulargewicht (g/mol) 524.609
Synonym (-)-2’,3’-Dideoxy-5-fluoro-3’-thiacytidine 6’-Disulfide, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine 6’-Disulfide
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[[[(2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyldisulfanyl]methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoropyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CSSC[C@@H]3O[C@@H](CS3)N4C=C(F)C(=NC4=O)N)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emtricitabine 6’-Disulfide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18F2N6O4S4/c17-7-1-23(15(25)21-13(7)19)9-3-29-11(27-9)5-31-32-6-12-28-10(4-30-12)24-2-8(18)14(20)22-16(24)26/h1-2,9-12H,3-6H2,(H2,19,21,25)(H2,20,22,26)/t9-,10-,11+,12+/m0/s1
Formelmasse 524.024