Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle with Controller
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Marke: Cole-Parmer™ 36101-05
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.16000kg
Beschreibung
Accommodates 60°C funnels, pear-shaped or round bottom flasks. Electrothermal™ EMX Series Spill-proof Electromantle is designed to accept a large range of flasks and funnel sizes for added flexibility. Stainless steel liner over the heating element providea additional electrical and mechanical protection against spills and ensures easier cleaning.
- Für zusätzliche Flexibilität durch das Fassungsvermögen für eine Vielzahl an Kolben- und Trichtergrößen.
- Mit Edelstahlbeschichtung über den Heizelementen für einen zusätzlichen elektrischen und mechanischen Schutz gegen Verschüttungen und eine einfachere Reinigung.
- Bodenöffnung ist mit Rundboden- und birnenförmigen Kolben und 60 °-Trichtern mit verschiedenen Durchmessern kompatibel
- Fassungsvermögen von 500 ml bis 5 Liter
- Heizelementspule ist innerhalb einer thermisch isolierten Kassette aufgehängt und bietet maximalen Hitzetransfer und Halt
- Außengehäuse, das “kühl bei Berührung” ist
- Maximale Elementtemperatur beträgt 450 °C
- Integrierter Energieregulator
- Austauschbare, isolierte Heizkassette
- Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
- Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Geerdete Edelstahlummantelung für zusätzlichen Schutz bei Verschüttungen
- Klemme für Befestigungsstangen mit 1.3 cm Durchmesser
- Befestigungsstangen getrennt erhältlich
Spezifikation
500 to 1000 mL (16.9 to 33.8 oz.) | |
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter | |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
2.76 kg | |
450°C | |
50/60 Hz |
500 bis 1000 ml | |
310 x 238 x 145 mm | |
Scheibe aus Edelstahl | |
240 W | |
Heating Mantle | |
16.9 to 33.8 oz. |