Learn More
Electrothermal™ Überlaufsicherer Heizmantel der EMX-Serie
Für 60 °C-Trichter sowie birnenförmige oder Rundkolben. Der auslaufsichere Heizmantel der Baureihe Electrothermal™ EMX ist für die Aufnahme vieler verschiedener Kolben- und Trichtergrößen konzipiert und gewährleistet so besondere Flexibilität. Der Edelstahleinsatz über dem Heizelement sorgt für zusätzlichen elektrischen und mechanischen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
554.00 € - 820.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 450°C |
---|---|
Kennwerte der Stromversorgung | UK- und EU-Stecker |
Auskleidungsmaterial | Scheibe aus Edelstahl |
Zur Verwendung mit | Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter |
Spannung | 230 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wattzahl | Versandgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wattzahl | Versandgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11522704
|
Electrothermal™
EMX1000/SCE |
500 bis 1000 ml | 310 x 238 x 145 mm | 240 W | 2.76 kg |
554.00 €
1 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
17-02-2021 |
11532704
|
Electrothermal™
EMX5000/SCE |
2000 bis 5000 ml | 400 x 350 x 190 mm | 600 W | 5.96 kg |
820.00 €
1 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
12-02-2021 |
Beschreibung
Accommodates 60°C funnels, pear-shaped or round bottom flasks. Electrothermal™ EMX Series Spill-proof Electromantle is designed to accept a large range of flasks and funnel sizes for added flexibility. Stainless steel liner over the heating element providea additional electrical and mechanical protection against spills and ensures easier cleaning.
- Für zusätzliche Flexibilität durch das Fassungsvermögen für eine Vielzahl an Kolben- und Trichtergrößen.
- Mit Edelstahlbeschichtung über den Heizelementen für einen zusätzlichen elektrischen und mechanischen Schutz gegen Verschüttungen und eine einfachere Reinigung.
- Bodenöffnung ist mit Rundboden- und birnenförmigen Kolben und 60 °-Trichtern mit verschiedenen Durchmessern kompatibel
- Fassungsvermögen von 500 ml bis 5 Liter
- Heizelementspule ist innerhalb einer thermisch isolierten Kassette aufgehängt und bietet maximalen Hitzetransfer und Halt
- Außengehäuse, das “kühl bei Berührung” ist
- Maximale Elementtemperatur beträgt 450 °C
- Integrierter Energieregulator
- Austauschbare, isolierte Heizkassette
- Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
- Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Geerdete Edelstahlummantelung für zusätzlichen Schutz bei Verschüttungen
- Klemme für Befestigungsstangen mit 1.3 cm Durchmesser
- Befestigungsstangen getrennt erhältlich
Spezifikation
450°C | |
Scheibe aus Edelstahl | |
230 V |
UK- und EU-Stecker | |
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter | |
50/60 Hz |