Learn More
Enalapril, Thermo Scientific™
Long-acting ACE inhibitor and antihypertensive
85.40 € - 329.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75847-73-3
Summenformel C20H28N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.453
MDL-Nummer MFCD00865774
InChI-Schlüssel GBXSMTUPTTWBMN-XIRDDKMYSA-N
Synonym enalapril, enalaprilum, vasotec, enalaprila, enalapril tn, unii-69pn84io1a, enalapril inn, enalapril richet, chembl578, enalaprilum inn-latin
PubChem CID 5388962
ChEBI CHEBI:4784
IUPAC-Name (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15413469
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60750.03
1g
85.40 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15423469
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60750.06
5g
329.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Enalapril is used in the treatment of hypertension, diabetic nephropathy, and some types of chronic heart failure. It has been proven to protect the function of the kidneys in hypertension, heart failure, and diabetes, and may be used in the absence of hypertension for its kidney protective effects. It is widely used in chronic kidney failure.
Solubility
Soluble in water at 25mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75847-73-3
376.453
GBXSMTUPTTWBMN-XIRDDKMYSA-N
5388962
(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
C20H28N2O5
MFCD00865774
enalapril, enalaprilum, vasotec, enalaprila, enalapril tn, unii-69pn84io1a, enalapril inn, enalapril richet, chembl578, enalaprilum inn-latin
CHEBI:4784
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)O
Spezifikation
Enalapril
C20H28N2O5
14,3567
Soluble in water at 25mg/ml
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)O
376.453
CHEBI:4784
75847-73-3
MFCD00865774
enalapril, enalaprilum, vasotec, enalaprila, enalapril tn, unii-69pn84io1a, enalapril inn, enalapril richet, chembl578, enalaprilum inn-latin
GBXSMTUPTTWBMN-XIRDDKMYSA-N
(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
5388962
376.45
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : TW3665500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold