Learn More
Labconco™ End-Zone™ Starterkit für Endpunkterkennung
Artikelnummer. 17208960 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Naturkautschuk
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
17208960 Edelstahl 1 Stück
17218960 Naturkautschuk 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17208960 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 780901000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
2 Vakuumsensoren, 1 Ventiladapter für den Anschluss des Referenzsensors an einen leeren Anschluss, 1 Fast-Freeze-Kolben-Oberteil mit Sensoranschluss, 1 Anschlusskabel und 1 montierbarer Halter mit Platz für sechs Sensoren
Benötigt
FreeZone Gefriertrockner, 600 ml- oder größerer Fast-Freeze-Kolben
Die Endpunkterkennung von End-Zone eliminiert Rätselraten und gewährleistet die Trockenheit der Probe, indem sie eine Warnung liefert, wenn der Feuchtigkeitsgehalt der Probe den vom Benutzer gewählten Wert erreicht hat.Zur Verwendung mit FreeZone™ G
  • Vergleicht den Vakuumfüllstand des leeren Ventils mit dem Vakuumfüllstand im Fast-Freeze-Kolben, der die Probe enthält
  • Wenn Sie mit dem Lyo-Works-Betriebssystem von FreeZone arbeiten, wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt
  • Kann so programmiert werden, dass E-Mails an den Benutzer gesendet werden, wenn ein Endpunkt erkannt wird
  • FreeZone Gefriertrockner mit Lyo-Works OS, Trockenkammer oder Verteiler mit Ventilanschlüssen, Vakuumpumpe und 600 ml- oder größerem Fast-Freeze-Kolben sind für den Betrieb erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • End-Zone ist nicht kompatibel mit FreeZone Stillsetzern von Tray Dryern, Schüttgut-Tray Dryern oder FreeZone Legacy Freeze Dryers
  • Für die Erkennung des Endpunkts in mehr als einer Probe (bis zu fünf), bestellen Sie sowohl das End-Zone Starterkit als auch das Add-On-Kit.
  • Das Starterkit enthält Komponenten zur Erkennung des Endpunkts in einem Probenkolben
  • Jedes End-Zone Starterkit enthält: Zwei Vakuumsensoren, einen Ventiladapter für den Anschluss des Referenzsensors an einen leeren Anschluss, ein Fast-Freeze Kolben-Oberteil mit Sensoranschluss, Anschlusskabel und einen montierbaren Halter mit Platz für sechs Sensoren
  • Der Halter kann direkt am Gefriertrockner montiert werden
  • Das Add-On-Kit enthält Komponenten zur Erkennung des Endpunkts in einem Probenkolben
  • Jedes End-Zone Add-On-Kit enthält: Einen Vakuumsensor und ein Fast-Freeze-Kolben-Oberteil mit Öffnung zum Einsetzen des Vakuumsensors
  • Erfordert End-Zone Starterkit
  • End-Zone bietet eine Alternative zur Sichtprüfung und erleichtert so die Bestimmung, wann die Gefriertrocknung abgeschlossen ist
  • End-Zone benachrichtigt, wenn der Feuchtigkeitsgehalt der Probe den vom Benutzer ausgewählten Wert erreicht hat
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Zubehör für die Endpunkterkennung
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl
Enthält 2 Vakuumsensoren, 1 Ventiladapter für den Anschluss des Referenzsensors an einen leeren Anschluss, 1 Fast-Freeze Kolben oben mit Sensoranschluss, 1 Anschlusskabel und 1 montierbarer Halter mit Platz für sechs Sensoren
Tiefe (angloamerikanisch) 2,9 in.
Tiefe (metrisch) 7,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,9 in.
Breite (metrisch) 7,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9,1 in.
Höhe (metrisch) 23,1 cm