Learn More
endo-IWR 1, Tocris Bioscience™
Wnt/β-catenin signaling inhibitor; axin stabilizer
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 353210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413154
  • 219.03 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Inhibitor of Wnt signaling. Induces an increase in Axin2 protein levels; promotes β-catenin phosphorylation by stabilizing Axin-scaffolded destruction complexes.
Negative Control also available.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1127442-82-3
409.445
iwr-1-endo, iwr-1
C1C2C=CC1C3C2C(=O)N(C3=O)C4=CC=C(C=C4)C(=O)NC5=CC=CC6=C5N=CC=C6
C25H19N3O3
ZGSXEXBYLJIOGF-HRQSHJORSA-N
91885421
Spezifikation
10mg
1127442-82-3
iwr-1-endo, iwr-1
C1C2C=CC1C3C2C(=O)N(C3=O)C4=CC=C(C=C4)C(=O)NC5=CC=CC6=C5N=CC=C6
91885421
>98%
endo-IWR 1
C25H19N3O3
ZGSXEXBYLJIOGF-HRQSHJORSA-N
409.445
409.44