missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endoglycan/PODXL2 Antibody (211816) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18548266 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18548266 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18548266 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB1524M

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglycan/PODXL2 Monoclonal antibody specifically detects Endoglycan/PODXL2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Endoglycan/PODXL2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 211816
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias endoglycan, PODLX2, podocalyxin-like 2, podocalyxin-like protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Endoglycan/PODXL2, Gly33-Thr500, Accession # Q9NZ53
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50512
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.