Learn More
EndoGlyx-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554264
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15712201
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HAQHFTLHRS ISELQADVDT KLKRLHKAQE APGTNGSLVL ATPGAGARPE PDSLQARLGQ LQRNLSELHM TTARREEELQ YTLEDMRATL TRHVDEIKEL YSESDETFDQ ISKVERQVEE LQVNHTALRE LRVILMEK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 73%.
EndoGlyx-1 Polyclonal antibody specifically detects EndoGlyx-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
EndoGlyx-1
Polyclonal
Unconjugated
MMRN2
Elastin microfibril interface located protein 3; elastin microfibril interfacer 3; EMILIN3; EMILIN-3; EMILIN-like protein EndoGlyx-1; ENDOGLYX-1; endoGlyx-1 p125/p140 subunit; MMRN2; multimerin 2; multimerin-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79812
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H8L6
MMRN2
Recombinant protein corresponding to Human EndoGlyx-1