Learn More
Endomucin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552229
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15740181
  • 497.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EAANNSLVVT TTKPSITTPN TESLQKNVVT PTTGTTPKGT ITNELLKMSL MSTATFLTSK DEGLKATTTD VRKNDSIISN VTVTSVTLPN AVSTLQSSKP KTETQSSIKT TEIP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 37%, Rat - 39%.
Endomucin Polyclonal antibody specifically detects Endomucin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Endomucin
Polyclonal
Unconjugated
Emcn
0610012K22Rik; AI315669; Emcn; EMCN2; Endomucin; endomucin-1; endomucin-1/2; Endomucin-2; gastric cancer antigen Ga34; Muc14; MUC-14; mucin 14, endothelial; mucin-14; sialomucin
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51705
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9ULC0
Emcn
Recombinant protein corresponding to Human Endomucin