Learn More
Enocitabine, TRC
Artikelnummer. 30383685
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383685 5 mg -
30374028 250 mg -
30376433 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5575005MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55726-47-1
Summenformel C31 H55 N3 O6
Molekulargewicht (g/mol) 565.78
IUPAC-Name N-[1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]docosanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enocitabine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H55N3O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27(36)32-26-22-23-34(31(39)33-26)30-29(38)28(37)25(24-35)40-30/h22-23,25,28-30,35,37-38H,2-21,24H2,1H3,(H,32,33,36,39)/t25-,28-,29+,30-/m1/s1
Formelmasse 565.4091