Learn More
Enpiroline, TRC
Artikelnummer. 30370340
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370340 10 mg
30383955 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30370340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55765010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66364-73-6
Summenformel C19 H18 F6 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 404.35
Synonym αr)-Rel-α-(2R)-2-Piperidinyl-2-(Trifluoromethyl)-6-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]-4-Pyridinemethanol, (R*,R*)-(±)-α-2-Piperidinyl-2-(Trifluoromethyl)-6-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]-4-Pyridinemethanol
SMILES O[C@@H]([C@H]1Ccccn1)C2Cc(Nc(C2)C(F)(F)F)C3Ccc(Cc3)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enpiroline
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H18F6N2O/c20-18(21,22)13-6-4-11(5-7-13)15-9-12(10-16(27-15)19(23,24)25)17(28)14-3-1-2-8-26-14/h4-7,9-10,14,17,26,28H,1-3,8H2
Formelmasse 404.1323