missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENPP4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA553454

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15751391

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: DEGWTIVLNE SSQKLGDHGY DNSLPSMHPF LAAHGPAFHK GYKHSTINIV DIYPMMCHIL GLKPHPNNGT FGHTKCLLVD QW Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.

ENPP4 Polyclonal antibody specifically detects ENPP4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

ENPP4
Polyclonal
Unconjugated
ENPP4
4933413N07Rik; AA986363; AI195364; AP3A hydrolase; AP3Aase; Bis(5'-adenosyl)-triphosphatase enpp4; ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4; ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 (putative function); ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 (putative); ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 4; E-NPP 4; ENPP4; E-NPP4; Gm90; KIAA0879; mKIAA0879; NPP4; NPP-4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22875
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y6X5
ENPP4
Recombinant protein corresponding to Human ENPP4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only