Learn More
Enrofloxacin-d5 HI (Ethyl-d5), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Enrofloxacin D5 hydroiodide (ethyl D5) |
| CAS | 1219795-24-0 |
| Summenformel | C19 D5 H17 F N3 O3 . H I |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Enrofloxacin D5 Hydroiodide (ethyl D5), 1-Cyclopropyl-7-[4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydroiodide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22FN3O3.HI/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1H/i1D3,2D2; |
| SMILES | I.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| IUPAC-Name | 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)piperazin-1-yl]chinolin-3-carbonsäure;iodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 492.3379 |
| Formelmasse | 492.1082 |