missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-on, Mikromol™

Artikelnummer. 17911056
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17911056 25 mg 25 Milligramm
17456683 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17911056 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0033.020025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan)
CAS 57969-05-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H23 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, 10-Keto Dextromethorphan, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. C (EP), Dextromethorphan Imp. C (EP), Dextromethorphan Related Compound C, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity C, Dextromethorphan Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C18H23NO2/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-14(18)16(19)17(20)13-7-6-12(21-2)11-15(13)18/h6-7,11,14,16H,3-5,8-10H2,1-2H3/t14-,16-,18+/m1/s1
SMILES COc1ccc2C(=O)[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
IUPAC-Name (9α ,13α ,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-on
Molekulargewicht (g/mol) 285.38
Menge 25 mg
Formelmasse 285.1729 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.