missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ent-Alpha-C Dapagliflozin (Dapagliflozin Impurity), TRC

Artikelnummer. 30357599
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357599 5 mg 5 Milligramm
30352505 10 mg 10 Milligramm
30349223 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30357599 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1853655MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2452300-81-9
Summenformel C21H25ClO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.87
Synonym (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ent-alpha-C Dapagliflozin (Dapagliflozin Impurity)
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
Formelmasse 408.134
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.