Learn More
ent-Calindolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ent-Calindol |
| CAS | 728930-30-1 |
| Summenformel | C21 H20 N2 . Cl H |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](NCc1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-Name | (1S)-N-(1H-Indol-2-ylmethyl)-1-naphthalin-1-ylethanamin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 336.86 |
| Formelmasse | 336.1393 |