Learn More
ent-Ivabradinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Ivabradine Hydrochloride |
| CAS | 148849-68-7 |
| Summenformel | C27 H36 N2 O5 . Cl H |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7R)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrochloride (1:1), 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[(3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride, (R)- (9CI), Bicyclo[4.2.0]octane, 2H-3-benzazepin-2-one deriv., (R)-Ivabradine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC |
| IUPAC-Name | 3-[3-[[(7R)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methylmethylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-on;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 505.05 |
| Formelmasse | 504.2391 |