Learn More
Entacapone EP Verunreinigung C, Mikromol™
Artikelnummer. 30050679
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050679 25 mg 25 Milligramm
30051545 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050679 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1221.010025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Entacapone EP Verunreinigung C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
CAS 116313-85-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H5 N O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde, Entacapone Imp. C (EP), Entacapone Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-5(8(12)13)7(11)6(10)2-4/h1-3,10-11H
SMILES Oc1cc(C=O)cc(c1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
Menge 25 mg
Formelmasse 183.0168 g/mol