Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke: Sartorius BCA323-1S
Beschreibung
- Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada | |
Ohne interne Kalibrierung | |
Intuitive Grafik-Touch-Technologie | |
Glas, PBT, Edelstahl | |
≤1,0 Sekunden | |
0,2 A |
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät | |
320 g | |
1 mg | |
Elektronische Präzisionswaagen | |
100/240 V (± 10%) | |
50/60 Hz |