Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 14 mm für IN30plus
Artikelnummer. 17557675 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IN30plus Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17557675 IN30plus Inkubator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17557675 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IN30plusD6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Inkubatoren.
  • Eingangsanschluss mit 14 mm Durchmesser
  • Klappenverschluss
  • Kundenspezifische Position hinten zu bestätigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IN30plus Inkubator
Typ Eingangsanschluss
Durchmesser (metrisch) 14 mm