Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm, Flachverschluss, kundenspezifische Position Tbc in der Rückseite für Un110Pa
Verwenden Sie diese Eingangsanschlüsse mit Konvektionsöfen. Memmert™ Konvektions- und Universalofen-Eingangspunkte können durch Klappe in speziellen Positionen auf der Rückseite geschlossen werden.
Marke:  Memmert™ UN110paF6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 16344317
  • 269.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit klarem Durchmesser
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
Einführung von feuchtigkeitsdichten Verbindungen, mit Klappe verschließbar, spezielle Positionen hinten
Eingangsanschluss
Edelstahl