Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm, Flap Closure, Custom Tbc Position In Left Side For S75
Diese Eingangsanschlüsse eignen sich für Konvektionsöfen. Memmert™ Zuführungspunkte an Konvektions- und Universalöfen lassen sich durch Klappen an bestimmten Stellen an der Rückseite verschließen.
Marke:  Memmert™ S75F4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 16306027
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuführpunkt mit klarem Durchmesser
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
23 mm
Entry Port
Stainless Steel