Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm, Standard Position Side Right Side Centre/Top, For S260
Diese Eingangsanschlüsse eignen sich für Konvektionsöfen. Memmert™ Zuführungspunkte an Konvektions- und Universalöfen lassen sich durch Klappen an bestimmten Stellen an der Rückseite verschließen.
Marke: Memmert™ S260F3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Zuführpunkt mit klarem Durchmesser
- Für Memmert Öfen
Spezifikation
Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
23 mm | |
Entry Port | |
Stainless Steel |