Learn More
IBA Lifesciences pENTRY-IBA51 Vektor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15603748 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5μ g
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15603748 5μ g 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15603748 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 54091001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der IBA Lifesciences GmbH Entry Vector pENTRY-IBA51 wird benötigt, um Donor-Vektoren für die nachfolgende Erzeugung von Zielvektoren zu erstellen.
  • Der StarGate Entry Vector dient zum Einfügen des PCR-Produkts eines bestimmten Gens von Interesse (GOI), um einen Donor-Vektor zu erzeugen.
  • StarGate Klonierung über den pENTRY-IBA Vektor ist ein Hilfsmittel für das systematische und schnelle Screening der besten Expressionsbedingungen für ein bestimmtes GOI, über das nichts aus der Literatur bekannt ist.
  • Nach der anfänglichen pENTRY-Klonierung kann das GOI im resultierenden Donor-Vektor durch eine einfache in einem Röhrchen stattfindende Reaktion problemlos in eine Vielzahl von Expressionsvektoren (Akzeptor-Vektoren) überführt werden, die verschiedene Funktionen bieten.
Spezifikation
Markergen Kanamycin
Produkttyp Klonierungsvektor
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung Nicht markiert
Konzentration 250 ng/μl
Menge 5μ g
Vektor pENTRY-IBA51