Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Enviro-Safe Thermometer
Als Ersatz für Thermometer mit gefährlicher Alkohol- oder Quecksilberfüllung. Bel Art™ Enviro-Safe™ Thermometer sind umweltverträglich und mit einer biologisch abbaubaren Flüssigkeit gefüllt, die sich mit Wasser und Seife entfernen lässt.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ B60502-0200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03008kg
Beschreibung
Enviro-Safe™ Thermometer sind umweltfreundlich und mit einer biologisch abbaubaren Flüssigkeit gefüllt, die mit Wasser und Seife aufgereinigt werden kann. Sie können anstelle von mit Spiritus oder Quecksilber gefüllten Thermometern verwendet werden. Das Glas ist bleifrei und ungiftig und die Verpackung ist recycelbar.- Nicht giftig
- Nicht gefährlich
- Umweltfreundlich
- Bleifreies Glas
- Genauigkeit rückführbar auf NIST und DKD (Angabe der Genauigkeit enthalten)
Spezifikation
NIST, DKD | |
305 mm | |
150°C | |
–20 bis 150 °C | |
±1°C |
Teilweise | |
Thermometer | |
-20°C | |
Ja | |
76 mm |